Learn More
3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051741 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051741 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3370.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 585-50-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H9 F3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanoic acid, 3-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, m-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 218.17
Menge 100 mg
Formelmasse 218,0555 g/mol