Learn More
3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17960346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960346 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17960346 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3370.080100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
CAS 78573-45-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H11 F3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, 3-(3'-Trifluoromethylphenyl)propan-1-ol, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, Cinacalcet Related Compound E
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
SMILES OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 204.1889
Menge 100 mg
Formelmasse 204,0762 g/mol