Learn More
3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454767 5 g 5 Gramm
15444767 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32088.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-50-2
Summenformel C10H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.18
MDL-Nummer MFCD00090487
InChI-Schlüssel YLTJJMIWCCJIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, unii-4u44xhh79h, 3-3'-trifluoromethylphenyl-propionic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, cinacalcet m5, m-trifluoromethyl hydrocinnamic acid
PubChem CID 2777683
IUPAC-Name 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 5 g
Formelmasse 218.17
Reinheit (%) 97%