Learn More
3-[4-(3-Chlorphenyl)piperazin-1-yl]propylisobutyletherdihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357655 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30357655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37949550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride
CAS 2512213-25-9
Summenformel C17H29Cl3N2O
Menge 50 mg
Synonym Trazodone Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H
SMILES CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
IUPAC-Name 1-(3-Chlorphenyl)-4-(3-Isobutoxypropyl)piperazin-Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 383.78
Formelmasse 382.13