Learn More
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446897 1 g 1 Gramm
15456897 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33997.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68981-86-2 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68981-86-2
Summenformel C10H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.219
MDL-Nummer MFCD01313220
InChI-Schlüssel XYABHURTMBEOGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-3-pyridyl oxazole, 3-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-pyrid-3-yl oxazole, 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrooxazole, 3-4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-1,3-oxazoline, pubchem8698, 3-4,4-dimethyl-2-oxazolinyl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-3-pyridinyl-5h-oxazole
PubChem CID 2736129
IUPAC-Name 4,4-Dimethyl-2-Pyridin-3-yl-5H-1,3-Oxazol
SMILES CC1(COC(=N1)C2=CN=CC=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 97%