Learn More
3,4,4'-Trichlorcarbanilid (Triclocarbanban), TRC
Artikelnummer. 30451364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451364 1 g 1 Gramm
30449126 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451364 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7742001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-20-2
Summenformel C13 H9 Cl3 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 315.58
Synonym Urea, N-(4-chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)-, Carbanilide, 3,4,4'-trichloro- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl) urea, 3,4,4'-Trichlorocarbanilide, 3,4,4'-Trichlorodiphenylurea, 3-(4-Chlorophenyl)-1-(3,4-dichlorophenyl)urea, Cusiter, Cuticura, Cutisan, ENT 26925, Genoface, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, NSC 72005, Preventol SB, Preventol SB extra, Procutene, Solubacter, TCC, Trichlorocarban, Triclocarban
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-Dichlorophenyl)Harnstoff
SMILES Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triclocarban
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Formelmasse 313.978
Reinheit (%) >95%