Learn More
3,4,5,6-Tetra-O-acetyl-myo-Inositol-1,2-thiocarbonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl-myo-inositol-1,2-thiocarbonate |
| CAS | 25348-62-3 |
| Summenformel | C15H18O10S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H18O10S/c1-5(16)20-9-10(21-6(2)17)12(23-8(4)19)14-13(24-15(26)25-14)11(9)22-7(3)18/h9-14H,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=S)O[C@@H]2[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [(3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-5,6,7-triacetyloxy-2-sulfanyliden-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1,3-benzodioxol-4-yl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 390.36 |
| Formelmasse | 390.0621 |