Learn More
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388756
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388756 25 g 25 Gramm
11378756 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19450.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10469-09-7 | C6HCl4NO2 | 260.88 g/mol
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10469-09-7
Summenformel C6HCl4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 260.88
MDL-Nummer MFCD00185833
InChI-Schlüssel GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
PubChem CID 82646
IUPAC-Name 3,4,5,6-Tetrachlorpyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Menge 25 g
Beilstein 479080
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 260.89
Reinheit (%) 98%