Learn More
3-(4,5-Difluor-2-Methoxyphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488075 250 mg 250 Milligramm
15478075 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488075 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32399.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092460-69-9
Summenformel C10H10F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 216.184
MDL-Nummer MFCD09999478
InChI-Schlüssel WDTSALDVVUTTSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl propionic acid, jrd
PubChem CID 57363163
IUPAC-Name 3-(4,5-Difluor-2-methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 250 mg
Formelmasse 216.18
Reinheit (%) 97%