Learn More
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin), Mikromol™
Artikelnummer. 17982356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982356 100 mg 100 Milligramm
17982266 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982356 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0517.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myosmine
CAS 532-12-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Myosmine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Menge 100 mg
Formelmasse 146,0844 g/mol