Learn More
3-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)-propansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699068
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10742133
Marke: Thermo Scientific Maybridge SS00042DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 21256-18-8
Summenformel C18H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 293.32
MDL-Nummer MFCD00215977
InChI-Schlüssel OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
PubChem CID 4614
ChEBI CHEBI:7822
IUPAC-Name 3-(4,5-Diphenyl-1,3-Oxazol-2-yl)Propanosäure
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 7023
Formelmasse 293.32
Reinheit (%) 97%