Learn More
3,4,5-Tribrom-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419902
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419902 25 g 25 Gramm
11409902 5 g 5 Gramm
11429902 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419902 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12031.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304.767 g/mol
2,4,5-Tribromoimidazole(2,4,5-TBI) on condensation with sugar precursors yields 2,4,5-TBI nucleosides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Tribromimidazol (2,4,5-TBI) bei Kondensation mit Zuckervorstufen ergibt 2,4,5-TBI-Nukleoside. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17635-44-8
Summenformel C3HBr3N2
Molekulargewicht (g/mol) 304.767
MDL-Nummer MFCD00040248
InChI-Schlüssel TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
IUPAC-Name 3,4,5-Tribrom-1H-Pyrazol
SMILES C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 184°C to 188°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 113501
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Formelmasse 304.78
Reinheit (%) 97%