Learn More
3,4,5-Trifluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489996
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Conditionnement:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
11489996 1 g 1 Gramm
11499996 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11489996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20943.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132123-54-7
Summenformel C7H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
MDL-Nummer MFCD00083523
InChI-Schlüssel NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzaldehyde, 3,4,5-ttrifluorobenzaldehyde, acmc-209bon, intermediates-zcf02014, 3,4,5-triflourobenzaldehyde, 3,4,5-trifluorobrnzaldehyde, ksc182i0f, 3,4,5-trifluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776954
IUPAC-Name 3,4,5-Trifluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC(C=O)=CC(F)=C1F
Spécification
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 1.42
Siedepunkt 174°C
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 1 g
Beilstein 7805841
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.