Learn More
3,4,5-Trifluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499996
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499996 5 g 5 Gramm
11489996 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20943.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132123-54-7
Summenformel C7H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
MDL-Nummer MFCD00083523
InChI-Schlüssel NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzaldehyde, 3,4,5-ttrifluorobenzaldehyde, acmc-209bon, intermediates-zcf02014, 3,4,5-triflourobenzaldehyde, 3,4,5-trifluorobrnzaldehyde, ksc182i0f, 3,4,5-trifluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776954
IUPAC-Name 3,4,5-Trifluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC(C=O)=CC(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 24°C to 26°C
Dichte 1.42
Siedepunkt 174°C
Flammpunkt 62°C (144°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 5 g
Beilstein 7805841
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) 98%