Learn More
3,4,5-Trifluorzimtsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11466746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466746 1 g 1 Gramm
11476746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23894.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152152-19-7
Summenformel C9H4F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 201.13
MDL-Nummer MFCD00083529
InChI-Schlüssel PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-M
Synonym 3,4,5-trifluorocinnamic acid, 2e-3-3,4,5-trifluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-3,4,5-trifluoro-phenyl-acrylic acid, 3,4,5-trifluorocinnamicacid, pubchem4351, rarechem bk hw 0056, trans-3,4,5-trifluorocinnamic acid, e-3-3,4,5-trifluorophenyl acrylic acid, e-3-3,4,5-trifluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3,4,5-trifluorophenyl-, 2e
PubChem CID 5708779
IUPAC-Name (2E)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)prop-2-enoate
SMILES [O-]C(=O)\C=C\C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Menge 1 g
Formelmasse 202.13
Reinheit (%) ≥97%