Learn More
3,4,5-Trihydroxycinnaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30450670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450670 500 mg 500 Milligramm
30454454 100 mg 100 Milligramm
30457184 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896773500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6093-59-0
Summenformel C9H8O5
Molekulargewicht (g/mol) 196.16
Synonym NSC 153688, 3-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid
IUPAC-Name (E)-3-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)prop-2-Enosäure
SMILES OC(=O)\C=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h1-4,10-11,14H,(H,12,13)/b2-1+
Formelmasse 196.0372