Learn More
3',4',5'-Trimethoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312526 25 g 25 Gramm
11302526 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06439.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1136-86-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
3',4',5'-Trimethoxyacetophenone is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,4′,5′-Trimethoxyacetophenon wird im agrochemischen, pharmazeutischen Bereich und als Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Basen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten. Übermäßige Hitze und Lichteinwirkung vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1136-86-3
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
MDL-Nummer MFCD00008738
InChI-Schlüssel VUGQIIQFXCXZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',5'-trimethoxyacetophenone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanone, 3,4,5-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4,5-trimethoxy acetophenone, pubchem22820, acmc-1c5os, 3,5-trimethoxy acetophenone, 1-acetyl-3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 14345
ChEBI CHEBI:86547
IUPAC-Name 1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethan-1-one
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Siedepunkt 173°C to 174°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1463133
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 99%