Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10552151 25 g Glasflasche 25 Gramm
10562151 100 g Glasflasche 100 Gramm
10742875 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139910250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-81-7
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
MDL-Nummer MFCD00003364
InChI-Schlüssel OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73.0°C to 76.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Siedepunkt 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CHO
Menge 25 g
Beilstein 08, 391
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.