Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30456362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456362 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7956355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 86-81-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10H12O4
Menge 5 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyde, NSC 16692
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC
IUPAC-Name 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Formelmasse 196.0736
Reinheit (%) >95