Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30455124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455124 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79589510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,5-Trimethoxyphenol
CAS 642-71-7
Summenformel C13 H24 N2 O
Menge 10 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxy-phenol, 3',4',5'-Trimethoxyphenol, Antiarol
InChI-Formel InChI=1S/C13H24N2O/c1-3-5-14-7-11-9-15(6-4-2)10-12(8-14)13(11)16/h11-12H,3-10H2,1-2H3
SMILES CCCN1CC2CN(CCC)CC(C1)C2=O
IUPAC-Name 3,7-Dipropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 224.343
Formelmasse 224.189