Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10234402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10234402 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10234402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylboronic acid
CAS 182163-96-8
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H13BO5
Menge 1 g
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
InChI-Schlüssel RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
IUPAC-Name (3,4,5-Trimethoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.008
PubChem CID 2734390
Formelmasse 212.01