Learn More
3,4,6-Tri-O-Acetyl-D-Galactal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418459 1 g 1 Gramm
15428459 5 g 5 Gramm
15438459 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418459 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66904.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4098-06-0 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal is important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal ist ein wichtiger Baustein für die Lösungs- und Festphasensynthese von Oligosacchariden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform bei 10mg/ml
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4098-06-0
Summenformel C12H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
MDL-Nummer MFCD00064092
InChI-Schlüssel LLPWGHLVUPBSLP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-acetyl-d-galactal, tri-o-acetyl-d-galactal, 2r,3r,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-arabino-hex-5-enitol, 2,6-anhydro-5-deoxy-, triacetate, 1,3,4-tri-o-acetyl-2,6-anhydro-5-deoxyhex-5-enitol, d-galactal triacetate, 2,6-anhydro-5-deoxy-d-arabino-hex-5-enitol triacetate, 2r,3r,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, galactal triacetate, tri-o-acetylgalactal
PubChem CID 640125
IUPAC-Name [(2R,3R,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl-acetat
SMILES CC(=O)OCC1OC=CC(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Farbe Gelb
Flammpunkt >110°C (235°F)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform at 10mg/ml
Formelmasse 272.25
Physikalische Form Öl oder Feststoff