Learn More
3,4,6-Tri-O-Acetyl-D-Glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358975 25 g 25 Gramm
11348975 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358975 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14103.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2873-29-2 | Molecular Formula: C12H16O7 | Molecular Weight: 272.253 g/mol
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal acts as a building block for the synthesis of oligosaccharides in both solution and solid-phase. Further, it is used in the preparation of D-arabino-1,5-anhydro-2-deoxy-hex-1-enitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,6-Tri-O-acetyl-D-Glucal fungiert als Baustein für die Synthese von Oligosacchariden in Lösung und Festphase. Wird außerdem bei der Herstellung von D-arabino-1,5-Anhydro-2-Deoxy-Hex-1-Enitol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2873-29-2
Summenformel C12H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.253
MDL-Nummer MFCD00063253
InChI-Schlüssel LLPWGHLVUPBSLP-UTUOFQBUSA-N
Synonym tri-o-acetyl-d-glucal, 3,4,6-tri-o-acetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-2-acetoxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, d-glucal triacetate, 3,4,6-tri-o-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol, arabino-hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate, tri-o-acetylglucal, triacetyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methyl acetate, tri-o-acetyl-glucal
PubChem CID 688303
IUPAC-Name [(2R,3S,4R)-3,4-Diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C=CO1)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal
Schmelzpunkt 52°C to 55°C
Menge 25 g
Beilstein 90781
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethanol. Insoluble in water.
Optische Drehung −25° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 272.26
Reinheit (%) 98%