Learn More
3,4,6-Tri-O-Benzyl-D-Glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436908
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436908 1 g 1 Gramm
15446908 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60437.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 55628-54-1 | C27H28O4 | 416.517 g/mol
3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal, is an important building block for both solid- and solution-phase synthesis of oligosaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4,6-Tri-O-Benzyl-D-Glucal ist ein wichtiger Baustein für die Feststoff- und Lösungsphasensynthese von Oligosacchariden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, leicht löslich in CHCl3
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55628-54-1
Summenformel C27H28O4
Molekulargewicht (g/mol) 416.517
MDL-Nummer MFCD00061640
InChI-Schlüssel MXYLLYBWXIUMIT-PFBJBMPXSA-N
Synonym 3,4,6-tri-o-benzyl-d-glucal, tri-o-benzyl-d-glucal, 2r,3s,4r-3,4-bis benzyloxy-2-benzyloxy methyl-3,4-dihydro-2h-pyran, pubchem10548, 1,5-anhydro-3,4,6-tri-o-benzyl-2-deoxy-d-arabinohex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-hex-1-enitol 3,4,6-tribenzyl ether
PubChem CID 11742644
IUPAC-Name (2R,3S,4R)-3,4-bis(Phenylmethoxy)-2-(phenylmethoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C=CO2)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,6-Tri-O-benzyl-D-glucal
Schmelzpunkt 57°C to 58°C
Menge 1 g
Beilstein 1691968
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,easily soluble in CHCl3
Optische Drehung −2.7° (c=5 in Chloroform)
Formelmasse 416.5
Reinheit (%) 97%