Learn More
3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone, TRC
Artikelnummer. 30449031
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449031 100 mg -
30453685 10 mg 10 Milligramm
30452399 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795758100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3440-24-2
Summenformel C15 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
IUPAC-Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7,8-dihydroxy-chromen-4-one
SMILES Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3ccc(O)c(O)c3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4',7,8-Tetrahydroxyflavone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6/c16-9-3-1-7(5-12(9)19)13-6-11(18)8-2-4-10(17)14(20)15(8)21-13/h1-6,16-17,19-20H
Formelmasse 286.0477