Learn More
3,4,9,10-Perylentracarboxyldianhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-180137 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10246923
Marke: Thermo Scientific Acros 130080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-69-8
Summenformel C24H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 392.32
MDL-Nummer MFCD00006916
InChI-Schlüssel CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC-Name 7,18-Dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaen-6,8,17,19-tetron
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >350.0°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents
Formelmasse 392.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver