missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one, TRC

Artikelnummer. 30135034
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135034 25 g 25 Gramm
30134383 10 g 10 Gramm
17994925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62892025G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36725-28-7
Summenformel C11 H13 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Synonym 6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, 6-(p-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, SKF 93505;
IUPAC-Name 3-(4-aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
SMILES CC1CC(=O)NN=C1c2ccc(N)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 25 g
Formelmasse 203.1059
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.