Learn More
3-(4-Biphenyl)propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30343664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343664 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB39785525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Biphenyl)propionic Acid
CAS 35888-99-4
Summenformel C24 H34 N4 O5 S
Menge 25 g
Synonym 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O
IUPAC-Name 4-Ethyl-3-methyl-N-[2-[2-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 490.616
Formelmasse 490.225