Learn More
3-(4-biphenylyl)-N-Fmoc-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498487 250 mg 250 Milligramm
15478487 1 g 1 Gramm
15488487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52002.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 199110-64-0 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199110-64-0
Summenformel C30H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 463.533
MDL-Nummer MFCD00191198
InChI-Schlüssel VSGACONKQRJFGX-NDEPHWFRSA-N
Synonym fmoc-l-4,4'-biphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, fmoc-bip 4,4'-oh, fmoc-4-biphenyl-l-ala, fmoc-4-phenyl-phe-oh, 3-4-biphenylyl-n-fmoc-l-alanine, fmoc-p-phenyl-l-phenylalanine, fmoc-bip-oh, fmoc-l-phe 4-ph-oh, 2s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2761797
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-phenylphenyl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-L-alanine
Menge 250 mg
Formelmasse 463.52
Reinheit (%) 95%