Learn More
[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]-1,2-ethanediol |
| CAS | 100434-10-4 |
| Summenformel | C22H22O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]-1,2-ethanediol, rac 3,4-Bis(benzyloxy)phenylethylene Glycol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22O4/c23-14-20(24)19-11-12-21(25-15-17-7-3-1-4-8-17)22(13-19)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,20,23-24H,14-16H2 |
| SMILES | OCC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-Name | 1-[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]ethan-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.41 |
| Formelmasse | 350.1518 |