Learn More
3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321919 1 g 1 Gramm
11331919 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26008.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20857-46-9 | Molecular Formula: C7H3F6N | Molecular Weight: 215.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20857-46-9
Summenformel C7H3F6N
Molekulargewicht (g/mol) 215.10
MDL-Nummer MFCD08686956
InChI-Schlüssel SVYGFFYEEPFDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-bis trifluoromethyl pyridine, acmc-20anfx, 3,4-di trifluoromethyl pyridine, pyridine,3,4-bis trifluoromethyl
PubChem CID 14937917
IUPAC-Name 3,4-Bis(trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Siedepunkt 42°C to 44°C (24 mmHg)
Brechungsindex 1.392
Menge 1 g
Formelmasse 215.1
Reinheit (%) 96%