Learn More
3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15429445
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15429445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51939.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Ein Produkt von Advanced Molecular Technologies Pty Ltd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883738-19-0
Summenformel C22H35BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 402.342
MDL-Nummer MFCD16294542
InChI-Schlüssel KBHWOVSSXKGKLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, 3-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, amtb241, 3-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-boc-piperazine methyl phenylboronic-acid pinacol ester, 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 59298946
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Formelmasse 402.34
Reinheit (%) 95%