Learn More
3-(4-Brombenzoyl)propionsäure, +98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376746 25 g 25 Gramm
11356746 1 g 1 Gramm
11366746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04008.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6340-79-0
Summenformel C10H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 257.08
MDL-Nummer MFCD00016563
InChI-Schlüssel ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-p-bromobenzoyl propionic acid, 4-4-bromo-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-bromobenzoyl propanoic acid, 4-4-bromophenyl-4-oxobutyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-bromophenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo-gamma-oxo, 4-bromo-gamma-oxo-benzenebutanoic acid
PubChem CID 80646
IUPAC-Name 4-(4-Bromphenyl)-4-Oxobutansäure
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromobenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Menge 25 g
Beilstein 2104410
Formelmasse 257.09
Reinheit (%) ≥98%