Learn More
3-(4-Bromphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396879 5 g 5 Gramm
11386879 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26785.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1643-30-7 | Molecular Formula: C9H9BrO2 | Molecular Weight: 229.073 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-30-7
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD01310793
InChI-Schlüssel NCSTWHYWOVZDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-bromo, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid, p-bromohydrocinnamic acid, 3-4-bromophenyl-propionic acid, 3-4-bromophenyl propanoicacid, pubchem19769, 4-bromohydrocinnamic acid, acmc-1c0vm
PubChem CID 2735609
IUPAC-Name 3-(4-Trichlorphenoxy)Propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Menge 5 g
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 98%