Learn More
3-(4-Chlor-2-Fluor-3-Methoxyphenyl)propionsäure, 97 %
Artikelnummer. 15418675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418675 250 mg 250 Milligramm
15408675 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418675 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33846.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1323966-13-7
Summenformel C10H10ClFO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.635
MDL-Nummer MFCD19687213
InChI-Schlüssel MJIGCENLUSLAFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 66523555
IUPAC-Name 3-(4-Chlor-2-fluor-3-methoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)CCC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)propionic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 232.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest