Learn More
3-(4-Chlor-3-Fluorphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447137 1 g 1 Gramm
15457137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34205.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 881189-65-7 | C9H8ClFO2 | 202.609 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881189-65-7
Summenformel C9H8ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.609
MDL-Nummer MFCD04116058
InChI-Schlüssel GDXMVKNNJGWZFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-fluoro, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 4-chloro-3-fluorobenzenepropanoic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionicacid
PubChem CID 4680108
IUPAC-Name 3-(4-Chlor-3-fluorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 1 g
Formelmasse 202.61
Reinheit (%) 96%