Learn More
3-(4-Chlorobenzal)phthalid, TRC
Artikelnummer. 30133230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133230 10 g 10 Gramm
30007225 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36451510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20526-97-0
Summenformel C15 H9 Cl O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.68
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP)
IUPAC-Name 3-[(4-Chlorophenyl)methyliden]-2-Benzofuran-1-1-ein
SMILES Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
Formelmasse 256.0291
Reinheit (%) >95%