Learn More
3-(4 -Chlorobenzoyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid |
| Schmelzpunkt | 128°C to 130°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2104409 |
| Formelmasse | 212.63 |
| Reinheit (%) | 98% |