Learn More
3-(4-Chlorphenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophen-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10793367 5 g 5 Gramm
10793053 250 mg 250 Milligramm
10292972 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793367 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01185DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 116525-66-7
Summenformel C13H8ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 309.78
MDL-Nummer MFCD00112478
InChI-Schlüssel CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735791
SMILES CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
IUPAC-Name 3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formelmasse 309.8
Reinheit (%) 97%