Learn More
3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobuten-1,2 -dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493198
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11493198 1 g 1 Gramm
11403208 5 g 5 Gramm
11413208 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11493198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18960.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione was used in the synthesis of novel semisquarylium dye, useful for highly selective Hg2+ sensing in aqueous media. It was also employed in the synthesis of 3-butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidenemethyl)-3-cyclobutene-1,2-dione, intermediate for the synthesis of squaryl dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dibutoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion wurde bei der Synthese von neuem Semisquaryliumfarbstoff verwendet, der für hochselektive Hg2+-Messungen in wässrigen Medien nützlich ist. Wurde auch in der Synthese von 3-Butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-Indolylidenemethyl-3-Cyclobuten-1,2-dion, Zwischenprodukt für die Synthese von Squarylfarbstoffen, eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2892-62-8
Summenformel C12H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 226.27
MDL-Nummer MFCD00037150
InChI-Schlüssel XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
IUPAC-Name 3,4-Dibutoxyclobut-3-en-1,2-Dion
SMILES CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Dichte 1.047
Siedepunkt 155°C to 158°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 1 g
Beilstein 1968189
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 226.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.