Learn More
3,4-Diaminoanisol, TRC
Artikelnummer. 30352114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352114 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352114 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4161255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminoanisole
CAS 102-51-2
Summenformel C7 H10 N2 O
Menge 5 g
Synonym 1,2-Benzenediamine, 4-methoxy-, o-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methoxybenzene, 2-Amino-4-methoxy aniline, 3,4-Diaminoanisole, 4-Methoxy-1,2-diaminobenzene, 4-Methoxy-1,2-phenylenediamine, 4-Methoxy-2-aminoaniline, 4-Methoxy-o-phenylenediamine, p-Methoxy-o-phenylenediamine
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES COc1ccc(N)c(N)c1
IUPAC-Name 4-Methoxybenzol-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
Formelmasse 138.0793