Learn More
3,4-Diaminothiophen Dihydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10315901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10315901 1 g Glasflasche 1 Gramm
10389360 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10315901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325890010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 90069-81-1 | C4H6N22HCl | 187.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90069-81-1
Summenformel C4H6N22HCl
Molekulargewicht (g/mol) 187.09
MDL-Nummer MFCD00671511
InChI-Schlüssel RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 12707342
IUPAC-Name Thiophen-3,4-Diamin;Dihydrochlorid
SMILES C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240.0°C to 245.0°C
Farbe Braun oder Grau
Verlust bei Trocknung 3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 187.09
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver