Learn More
3,4-Diaminothiophen-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30367654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367654 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4168501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride
CAS 90069-81-1
Summenformel C4 H6 N2 S . 2 Cl H
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.Nc1cscc1N
IUPAC-Name Thiophen-3,4-Diamin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 187.09
Formelmasse 185.9785