Learn More
3,4-Diaminotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495807 100 g 100 Gramm
11405817 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24378.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-72-0
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.171
MDL-Nummer MFCD00007728
InChI-Schlüssel DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,2-Diamin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diaminotoluene
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Siedepunkt 265°C
Menge 100 g
Beilstein 507965
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%