Learn More
3,4-Dibrom-2-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453597 250 mg 250 Milligramm
11406120 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15453597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27063.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3,4-Dibrom-2-fluorpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und auch als Chemikalie in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137718-84-4
Summenformel C5H2Br2FN
Molekulargewicht (g/mol) 254.884
MDL-Nummer MFCD09037460
InChI-Schlüssel RALUGCFMNLTFAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1c2wj
PubChem CID 15135082
IUPAC-Name 3,4-Dibrom-2-Fluorpyridin
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 254.88
Reinheit (%) 95%