Learn More
3,4-Dibrombenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353227
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353227 5 g 5 Gramm
11343227 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13762.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74003-55-7 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
3,4-Dibromobenzaldehyde is used in the preparation of isomeric branched pi-conjugated system with terminal alkyne by reacting with 4-(triisopropylsilylethynyl) phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dibromobenzaldehyd wird bei der Herstellung von isomeren verzweigten pi-konjugierten Systemen mit terminalem Alkin durch Reaktion mit 4-(Triisopropylsilylethynyl)-Phenylacetylen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74003-55-7
Summenformel C7H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 263.916
MDL-Nummer MFCD00236033
InChI-Schlüssel UTYRZXNEFUYFCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 622053
IUPAC-Name 3,4-Dibrombenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dibromobenzaldehyde
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Menge 5 g
Beilstein 2573433
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3,4-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,4-dibromo, benzaldehyde,3,4-dibromo, 1,2-dibromo-4-formylbenzene
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 263.93
Reinheit (%) 99%