Learn More
3,4-Dichloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442218
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442218 2500 g 2500 Gramm
11339539 50 g -
11349539 250 g 250 Gramm
11432218 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11442218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15199.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-76-1
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.013
MDL-Nummer MFCD00007768
InChI-Schlüssel SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
IUPAC-Name 3,4-Dichloroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloroaniline
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3442
Beilstein 636837
Merck Index 14,3054
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 98%