Learn More
3,4-Dichloranilin, TRC
Product Code. 18050230
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18050230 5 g 5 Gramm
30137012 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18050230 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4318005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-76-1
Summenformel C6 H5 Cl2 N
Molekulargewicht (g/mol) 162.02
Synonym Aniline, 3,4-dichloro- (7CI,8CI), 3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-DCA, 3,4-Dichloraniline, 3,4-Dichloroaniline, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, DCA, DCA (amine), LY 004892, NSC 247, m,p-Dichloroaniline
IUPAC-Name 3,4-Dichloroanilin
SMILES Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichloroaniline
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dichloroaniline
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 5 g
Formelmasse 160.9799