Läs mer
3,4-Dichlorbenzaldoxime, 98 %
Produktkod. 11378295
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
5 Gramm
Produktkod. Menge unitSize
11378295 1 g 1 Gramm
11388295 5 g 5 Gramm
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11378295
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10202.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5331-92-0
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
MDL-Nummer MFCD00017592
InChI-Schlüssel ROBIUDOANJUDHD-ONNFQVAWSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzaldoxime, 3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 1e-3,4-dichlorobenzaldehyde oxime, e-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, 3,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, 3,4-dichlorobenzaldehyde oxime #, z-n-3,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 5704835
IUPAC-Name (NE)-N-[(3,4-dichlorphenyl)methyliden]hydroxylamin
SMILES O\N=C\C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzaldoxime
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 1 g
Beilstein 2206792
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.