Learn More
3,4-Dichlorbenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445707 1 g 1 Gramm
11455707 5 g 5 Gramm
11465707 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24292.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151169-75-4
Summenformel C6H5BCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.81
MDL-Nummer MFCD01074646
InChI-Schlüssel JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
PubChem CID 2734330
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 1 g
Beilstein 7369790
Formelmasse 190.82
Reinheit (%) 97%